CCW4113
YSG Medium
Solid medium for the detection and isolation of Alicyclobacillus, in fruit juices and other acidic food, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
YSGMedium, tubes | 20 mL, Yeast-Starch-Glucose medium
Forme
solid
Durée de conservation
12 mo. at 8‑25 °C
Caractéristiques
ready-to-use
Composition
agar, 15.0 g/L
glucose, 1.0 g/L
soluble starch, 2.0 g/L
yeast extract, 2.0 g/L
Conditionnement
box of 20 tubes
Conditions de stockage
(Tightly closed)
Paramètres
20 mL filling volume
Couleur
pale yellow
pH
3.7±0.2 (25 °C)
Application(s)
food and beverages
microbiology
Adéquation
Alicyclobacillus spp.
Catégories apparentées
Description générale
Application
Composants
- Box of 20 tubes
- 17x145 mm glass tubes, ink labeled
- Metal-non injectable cap
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable