C3290000
L-cystéine hydrochloride monohydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
L-Cysteine hydrochloride monohydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cysteine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O.Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
Clé InChI
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable