BP813
2-Amino-5-chloropyridine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Famille d'API
zopiclone
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Point d'ébullition
127-128 °C/11 mmHg (lit.)
Pf
135-138 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Nc1ccc(Cl)cn1
InChI
1S/C5H5ClN2/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H,(H2,7,8)
Clé InChI
MAXBVGJEFDMHNV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
320.0 °F
Point d'éclair (°C)
160 °C