Principaux documents
BCR547
Acétaldéhyde-2,4-dinitrophénylhydrazone
BCR®, certified reference material
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=NNHC6H3(NO2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Pf
165-168 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N4O4/c1-2-9-10-7-4-3-6(11(13)14)5-8(7)12(15)16/h2-5,10H,1H3/b9-2+
Clé InChI
ONBOQRNOMHHDFB-XNWCZRBMSA-N
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR547
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves