BCR462
Coastal sediment (butyltins)
BCR®, certified reference material
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
environmental
Format
neat
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Conditionnement
Glass bottle containing ~25 g of powder
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR462
BCR462
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3