Key Documents
BCR178
Calcium ammonium nitrate fertilizer (composition)
BCR®, certified reference material
Synonyme(s) :
Calcium ammonium nitrate
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
agriculture
environmental
Format
matrix material
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR178
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable