BCR093R
1-Methylbenz[a]anthracene
BCR®, certified reference material
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1cccc2ccc3cc4ccccc4cc3c12
InChI
1S/C19H14/c1-13-5-4-8-14-9-10-17-11-15-6-2-3-7-16(15)12-18(17)19(13)14/h2-12H,1H3
Clé InChI
MWMBCXXTFFHALK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
BCR093R