BCR078R
2-Methylchrysene
BCR®, certified reference material
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1ccc2c(ccc3c4ccccc4ccc23)c1
InChI
1S/C19H14/c1-13-6-9-17-15(12-13)8-11-18-16-5-3-2-4-14(16)7-10-19(17)18/h2-12H,1H3
Clé InChI
PJVVBVYEMMJZCY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
BCR078R