Merck
Toutes les photos(5)
Key Documents
A9056
Sigma-Aldrich
Albumine de sérum bovin
heat shock fraction, microbiologically tested, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Synonyme(s) :
Albumine bovine, Albumine, sérum bovin, BSA, ASB
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.27
Source biologique
bovine
Niveau de qualité
Pureté
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
~66 kDa
Produit purifié par
heat shock fractionation
Conditionnement
poly bottle of
Origine
USA origin
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤5.0% Loss on drying
Perte
≤5%
pH
7
Solubilité
water: soluble (40 mg/ml)
Numéro d'accès UniProt
Activité étrangère
BT virus, none detected
Microbiological test (pass)
VSV virus, none detected
growth of Borrelia burgdorferi in BSK II medium (Suitable for)
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
bovine ... ALB(280717)
Description générale
Albumin is the most abundant plasma protein in humans. High levels of albumin are associated with dehydration. Albumin turnover is seen in infants with iron deficiency anemia. Serum albumin is a reliable prognostic indicator for liver disease. Oxidative damage of albumin is associated with advanced liver disease.
Application
Bovine Serum Albumin has been used as a supplement in Dulbecco′s modified eagle medium (DMEM). It has also been used in immunostaining of cell arrays.
Actions biochimiques/physiologiques
Certains épitopes conformationnels et certains épitopes de la séquence primaire de l′ASB sont soupçonnés d′être des allergènes impliqués dans les allergies humaines au bœuf et au lait.
Adéquation
Suitable for growth of Borrelia burgdorferi in BSK II medium
Notes préparatoires
L'albumine sérique est parfois appelée Fraction V. Cette dénomination provient de la méthode originelle de Cohn consistant à fractionner les protéines sériques par précipitation dans de l'alcool froid. L'albumine sérique a été trouvée dans la cinquième fraction d'éthanol selon la méthode de Cohn. Depuis, l'expression "Fraction V" est utilisée par certains pour décrire l'albumine sérique, quelle que soit la méthode de préparation employée. D'autres utilisent cette appellation pour décrire de l'albumine sérique purifiée par des méthodes de fractionnement à l'éthanol qui ont beaucoup évolué depuis le développement de la méthode de Cohn d'origine. Sigma-Aldrich fabrique et distribue des albumines sériques purifiées à l'aide de diverses méthodes primaires, notamment la véritable méthode de fractionnement de Cohn, des méthodes de fractionnement à l'éthanol modifiées, le choc thermique et la chromatographie. Les étapes de purification supplémentaires peuvent inclure une cristallisation ou une filtration sur charbon.
Prepared using heat shock fractionation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Anna Szóstek-Mioduchowska et al.
Scientific reports, 10(1), 1119-1119 (2020-01-26)
Equine endometrial fibrosis (endometrosis) is described as a degenerative chronic condition in the uterus. Its characteristic feature is excessive deposition of extracellular matrix (ECM) components around the endometrial glands and stroma. Although matrix metallopeptidases (MMPs) that mediate ECM turnover are
Holger Erfle et al.
Nature protocols, 2(2), 392-399 (2007-04-05)
Here, we describe a robust protocol for the reverse transfection of cells on small interfering (siRNA) arrays, which, in combination with multi-channel immunofluorescence or time-lapse microscopy, is suitable for genome-wide RNA interference (RNAi) screens in intact human cells. The automatic
Oxidative damage of albumin in advanced liver disease
Oettl K, et al.
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease, 1782(7-8), 469-473 (2008)
K K Piotrowska-Tomala et al.
Domestic animal endocrinology, 52, 90-99 (2015-05-04)
The aim of the study was to determine the effects of lipopolysaccharide (LPS), tumor necrosis factor alpha (TNF), interleukin-1-alpha (IL-1α), and nitric oxide donor (NONOate) on both in vivo and in vitro secretion of prostaglandin (PG)E2, PGF2α, leukotriene (LT)B4, and
The role of fresh cow's milk in iron deficiency: I. Albumin turnover in infants with iron deficiency anemia
Woodruff C W and Clark J L
American Journal of Diseases of Children, 124(1), 18-23 (1972)