Principaux documents
918679
Sigma-Aldrich
Guaiacylglycerol-β-guaiacyl ether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H20O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Niveau de qualité
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C17H20O6/c1-21-13-5-3-4-6-14(13)23-16(10-18)17(20)11-7-8-12(19)15(9-11)22-2/h3-9,16-20H,10H2,1-2H3
Clé InChI
PPZSOILKWHVNNS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable