91661
Tridodecylmethylammonium chloride
Selectophore™
Synonyme(s) :
Methyltridodecylammonium chloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for ion-selective electrodes
Niveau de qualité
Description
cationic
Gamme de produits
Selectophore™
Pureté
≥97.0% (TLC)
Forme
crystals
Poids mol.
572.47 g/mol
Pf
110-112 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H78N.ClH/c1-5-8-11-14-17-20-23-26-29-32-35-38(4,36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-2)37-34-31-28-25-22-19-16-13-10-7-3;/h5-37H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
SBHRWOBHKASWGU-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable