Principaux documents
907553
Sigma-Aldrich
(2R,3S,4S,5S,6R)-2-(((tert-butyldimethylsilyl)oxy)methyl)-6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
≥95%
Synonyme(s) :
Phenyl 6-O-tert-butyldimemthylsilyl-1-thio-α-D-mannoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H30O5SSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.58
Code UNSPSC :
12352005
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95%
Forme
chunks
Température de stockage
2-8°C
Application
This is a protected mannopyranoside useful as a building block for synthesis of complex carbohydrates. The compound has α-phenylthio and 6-tert-butyldimethylsilyl protecting groups.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Articles
Carbohydrates and their biologically active glycoconjugate analogs are emerging as an important class of biomolecules.