902000
UltraNitroCat
≥95%
Synonyme(s) :
(1-(2,6-Diethylphenyl)-3,5,5-trimethyl-3-phenylpyrrolidin-2-ylidene)dichloro(2-isopropoxy-5-nitrobenzylidene)ruthenium(II)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Disponibilité
available only in USA
Pf
>300 °C
Température de stockage
2-8°C
Application
Informations légales
WO 2017/055945
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Self-react. C
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable