Key Documents
86879
Supelco
Hexafluorophosphate de tétrabutylammonium
for electrochemical analysis, ≥99.0%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2CH2)4N(PF6)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
387.43
Numéro Beilstein :
4056584
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.61
Qualité
for electrochemical analysis
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (CHN)
≥99.0%
Forme
solid
Pf
244-246 °C (lit.)
Solubilité
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES 
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.F6P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-7(2,3,4,5)6/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
Clé InChI
BKBKEFQIOUYLBC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L'hexafluorophosphate de tétrabutylammonium (TBAHFP) est un sel d'ammonium quaternaire, principalement utilisé comme électrolyte. Il est soluble dans des solvants comme le dioxyde de soufre liquide et le chlorure de méthylène.
Visitez notre portail des applications de détection pour en savoir plus.
Application
Le TBAHFP a été utilisé dans la préparation d'une électrode en poly-3-méthylthiophène combiné avec de la γ-cyclodextrin (P3MT/γ-CD) en utilisant la méthode de synthèse électrochimique.
Autres remarques
Électrolyte de support soluble dans les solvants organiques qui est très stable.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
A novel electrochemical synthesis of poly-3-methylthiophene-gamma-cyclodextrin film Application for the analysis of chlorpromazine and some neurotransmitters.
Bouchta D
Biosensors And Bioelectronics, 20(11), 2228-2235 (2005)
Md Khairul Hoque et al.
Frontiers in chemistry, 8, 593932-593932 (2020-11-27)
Nitrogen-free amorphous carbon thin films prepared via sputtering followed by graphitization, were used as precursor materials for the creation of N-doped carbon electrodes with varying degrees of amorphization. Incorporation of N-sites was achieved via nitrogen plasma treatments which resulted in
M.M. Baizer
Organic Electrochemistry null
Ting-Ting Li et al.
ChemSusChem, 12(11), 2402-2408 (2019-05-10)
A RuII complex [Ru(PO3 Et2 -ph-tpy)(6-mbpy)(NCCH3 )]2+ [PO3 Et2 -ph-tpy=diethyl(4-[(2,2':6',2''-terpyridin)-4'-yl]phenyl)phosphonate; 6-mbpy=6-methyl-2,2'-bipyridine] is explored as a molecular catalyst for electrocatalytic CO2 reduction in both a homogeneous solution and, as a phosphonated derivative, on nanocrystalline-TiO2 surfaces. In CH3 CN, the complex acts
Sonia Bruña et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(35), 13187-13195 (2014-07-17)
Reaction of Fe3(CO)12 with 1,2-dithiolene HSC6H2Cl2SH affords a mixture of complexes [Fe2(CO)6(μ-SC6H2Cl2S)] 1, [Fe2(SC6H2Cl2S)4] 2 and [Fe3(CO)7(μ3-SC6H2Cl2S)2] 3. In the course of the reaction the trimetallic cluster 3 is first formed and then converted into the known dinuclear compound 1