83912
Castor oil
tested according to Ph. Eur.
Synonyme(s) :
Ricini oleum virginale
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Ricinus communis
Niveau de qualité
Agence
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Forme
viscous liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.478 (lit.)
pb
313 °C (lit.)
Densité
0.952-0.965 g/mL at 25
Type de lipide
oils
Chaîne SMILES
O(C(COC(=O)CCCCCCC\C=C/CC(O)CCCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CC(O)CCCCCC)C(=O)CCCCCCC\C=C/CC(O)CCCCCC
InChI
1S/C57H104O9/c1-4-7-10-31-40-51(58)43-34-25-19-13-16-22-28-37-46-55(61)64-49-54(66-57(63)48-39-30-24-18-15-21-27-36-45-53(60)42-33-12-9-6-3)50-65-56(62)47-38-29-23-17-14-20-26-35-44-52(59)41-32-11-8-5-2/h25-27,34-36,51-54,58-60H,4-24,28-33,37-50H2,1-3H3/b
Clé InChI
ZEMPKEQAKRGZGQ-AAKVHIHISA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves