81988
Methyl propionate
analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pression de vapeur
40 mmHg ( 11 °C)
85.3 mmHg ( 25 °C)
Pureté
≥99.8% (GC)
Température d'inflammation spontanée
876 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
13 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.376 (lit.)
n20/D 1.376
Point d'ébullition
79 °C (lit.)
Pf
−88 °C (lit.)
Densité
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CCC(=O)OC
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
Clé InChI
RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
28.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-2 °C - closed cup