79807
Micro particles based on polystyrene
analytical standard, size: 25 μm
Synonyme(s) :
Polystyrene latex particles (25 μm), Polystyrene microbeads (25 μm), Polystyrene microspheres (25 μm), Polystyrene microparticles (25 μm), Latex beads from PS
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Forme
aqueous suspension
particles
Réticulation
2 % cross-linked
Concentration
10% (solids)
Taille des particules
25 μm std dev <0.4 μm, coeff var <2%
Densité
1.05 g/cm3
Application(s)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
- available in 5 mL pack size as a neat sample
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves