77236
Atranol
analytical standard
Synonyme(s) :
2,6-Dihydroxy-4-methylbenzaldehyde, 4-Methyl-γ-resorcylaldehyde, p-Orsellinaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤8.0% water (calculated from elemental analysis)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1cc(O)c(C=O)c(O)c1
InChI
1S/C8H8O3/c1-5-2-7(10)6(4-9)8(11)3-5/h2-4,10-11H,1H3
Clé InChI
JASONGFGOLHLGB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable