76547
Isoprothiolane
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Diisopropyl 2-(1,3-dithiolan-2-ylidene)malonate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)OC(=O)\C(C(=O)OC(C)C)=C1/SCCS1
InChI
1S/C12H18O4S2/c1-7(2)15-10(13)9(11(14)16-8(3)4)12-17-5-6-18-12/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Clé InChI
UFHLMYOGRXOCSL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement