76081
Density Standard 750 kg/m3
H&D Fitzgerald Ltd. Quality
Synonyme(s) :
Dodecane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
H&D Fitzgerald Ltd. Quality
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
5.96 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 47.8 °C)
Température d'inflammation spontanée
401 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
H&D Fitzgerald Ltd.
Indice de réfraction
n20/D 1.421 (lit.)
Point d'ébullition
215-217 °C (lit.)
Pf
−9.6 °C (lit.)
Densité
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
Format
mixture
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
Clé InChI
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages
- Manufactured and verified in an ISO 17025 accredited laboratory, as per UKAS
- Carries an associated uncertainty of +/- 0.010 Kg/m3
- Provided in a sealed glass ampoule of 10 mL to assure safe delivery
- Accompanied with a certificate of analysis (CoA) having information on the expiry date for an effective audit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane