75218
Heptanoate de méthyle
analytical standard
Synonyme(s) :
Heptanoic acid methyl ester, Methyl enanthate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥99.8% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.411
pb
171-172 °C (lit.)
Densité
0.880 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Groupe fonctionnel
ester
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7-8(9)10-2/h3-7H2,1-2H3
Clé InChI
XNCNNDVCAUWAIT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
125.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
52 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter