72064
Hydroxyde de sodium solution
49-51% in water, eluent for IC
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
3 mmHg ( 37 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
49-51% in water
Technique(s)
ion chromatography: suitable
Impuretés
≤0.0005% total nitrogen (N)
≤0.01% ammonium hydroxide precipitate
Traces d'anions
carbonate (as Na2CO3): ≤1000 mg/kg
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
silicate (as SiO2): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Metrohm IC application note AN-P-055:Lactose residues in "lactose-free" milk.
Liaison
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter