58552
2-Methylpropene
purum, ≥99.5%
Synonyme(s) :
Isobutylene
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
3278 mmHg ( 37.7 °C)
Qualité
purum
Pureté
≥99.5%
Température d'inflammation spontanée
869 °F
Point d'ébullition
−6.9 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)=C
InChI
1S/C4H8/c1-4(2)3/h1H2,2-3H3
Clé InChI
VQTUBCCKSQIDNK-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
-112.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-80 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves