Key Documents
58380-U
Seringue Hamilton®, série 700, aiguille spéciale
701SNR, volume 10 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
stainless steel needle (point style 3)
Taille de l'aiguille
22s ga (blunt tip)
Caractéristiques
needle type SN (special needle)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 80365
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
10 μL
Compatibilité
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable