Principaux documents
55998
Supelco
Spiromesifen
reference material
Synonyme(s) :
3-Mesityl-2-oxo-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-4-yl) 3,3-dimethylbutyrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H30O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
reference material
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)c(c(C)c1)C2=C(OC(=O)CC(C)(C)C)C3(CCCC3)OC2=O
InChI
1S/C23H30O4/c1-14-11-15(2)18(16(3)12-14)19-20(26-17(24)13-22(4,5)6)23(27-21(19)25)9-7-8-10-23/h11-12H,7-10,13H2,1-6H3
Clé InChI
GOLXNESZZPUPJE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable