Key Documents
52467
Supelco
Bifenazate
reference material
Synonyme(s) :
N′-(4-Methoxybiphenyl-3-yl)hydrazinecarboxylic acid isopropyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H20N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.35
Numéro Beilstein :
9632665
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
reference material
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1NNC(=O)OC(C)C)-c2ccccc2
InChI
1S/C17H20N2O3/c1-12(2)22-17(20)19-18-15-11-14(9-10-16(15)21-3)13-7-5-4-6-8-13/h4-12,18H,1-3H3,(H,19,20)
Clé InChI
VHLKTXFWDRXILV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3