52413
[(3R)-3-Hydroxyoctadecanoyl]-L-carnitine
analytical standard
Synonyme(s) :
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxooctadecyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt, [(R)-3-Hydroxystearoyl]-L-carnitine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Pureté
≥94.0% (HPLC)
Activité optique
[α]/D -19±2°, c = 0.1 in methanol
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable