4465962
Amplifex™ Keto Reagent Kit
Synonyme(s) :
Ketone Body Quantification Kit
About This Item
Produits recommandés
Technique(s)
LC/MS: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
To view the Protocol for the Amplifex Keto Reagent Kit, please visit this Reagent protocol.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2