Key Documents
428612
Supelco
AmberChrom 1X4 Ion Exchange Resin
chloride form, anion, 20-50 mesh
Synonyme(s) :
Dowex 1X4-50 ion-exchange resin
About This Item
Formule linéaire :
(C10H12 · C10H10 · C8H8 · C3H9N)X
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.52
product name
Dowex 1X4 chloride form, 20-50 mesh, Anion Exchange Resin
Niveau de qualité
Description
cross-linkage 4%
Forme
beads
Paramètres
66 °C OH- form max. temp.
99 °C Cl- form max. temp.
Humidité
>50%
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Groupe de la matrice active
quaternary ammonium
Taille des particules
20-50 mesh
pH de fonctionnement
0-14
Capacité
1.0 meq/mL capacity
Technique de séparation
anion exchange
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8.C3H9N/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)3/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-3H3
Clé InChI
HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Dowex 1X4, anion-exchange resin, was used as adsorbent material in characterization of iodinated contrast media using 11B NMR and capillary electrophoresis. The unreacted fluoride in a solution was removed by passing the solution through a column packed with Dowex 1X4-50 chloride form.
Résine échangeuse d′anions fortement basique (type I) pour les applications pharmaceutiques fines; répond aux spécifications de la réglementation FDA 21 CFR 173.25.
Caractéristiques et avantages
Anion fortement basique
Autres remarques
Cette résine échangeuse d′ions n′a pas été fabriquée de façon spéciale ni purifiée. Nous vous conseillons de la traiter avant utilisation avec un solvant adapté puis de la rincer.
Informations légales
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
A V Kachur et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 51(6), 643-650 (1999-12-03)
We report on the preparation of a hypoxia marker 2-(2-nitroimidazol-1[H]-yl)-N-(3-fluoropropyl)acetamide (EF1) and its 18F analog, 2-(2-nitroimidazol-1[H]-yl)-N- (3-[18F]fluoropropyl)acetamide ([18F]-EF1). Two methods for the preparation of 3-fluoropropylamine, the EF1 side chain, are described. [18F]-EF1 was prepared with a radiochemical yield of 2%
Isabella Rustighi et al.
Journal of hazardous materials, 205-206, 10-16 (2012-01-17)
Iodinated contrast media (ICM) are persistent and ubiquitous water pollutants. Because of their high water solubility and biochemical stability, their phase-separation and recovery from the aquatic environment is very difficult. Here, borate was chosen as a complexing agent of the