38290
Diisopropylamine
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
DIPA
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
50 mmHg ( 20 °C)
Qualité
puriss. p.a.
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
599 °F
Limite d'explosivité
8.5 %
Impuretés
≤0.5% water
Résidus d'évap.
≤0.001%
Indice de réfraction
n20/D 1.392 (lit.)
n20/D 1.393
Point d'ébullition
84 °C (lit.)
Pf
−61 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 110 g/L at 25 °C (completely)
Densité
0.722 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Chaîne SMILES
CC(C)NC(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3
Clé InChI
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Solvent extraction in environmental technology: Diisopropylamine was utilized in temperature swing solvent extraction for the zero liquid discharge of ultrahigh-salinity brines, demonstrating its utility in environmental cleanup and water treatment processes (Boo et al., 2020).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
7.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-13.45 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter