36991
Polynuclear aromatic hydrocarbons 16 solution
analytical standard, in cyclohexane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
in cyclohexane
Niveau de qualité
Description
suitable for EPA Method 610
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
multi-component solution
Catégories apparentées
Application
Composants
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Point d'éclair (°F)
-0.4 °F
Point d'éclair (°C)
-18 °C