34760BC
Assurance® GDS E. coli O157:H7 Positive Control
For use with Assurance® GDS E. coli O157:H7 Tq
Synonyme(s) :
Positive Control for PCR
About This Item
Produits recommandés
product name
GDS Positive Control for E. coli O157:H7, BioControl, For use with GDS E. coli O157:H7
Niveau de qualité
Forme
liquid
Durée de conservation
12 mo.
Conditionnement
vial of 5 mL (sufficient for 166 tests)
Fabricant/nom de marque
BioControl Systems 34760-250
Conditions de stockage
(Tightly closed)
Technique(s)
PCR: suitable
Application(s)
food and beverages
pathogen testing
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Escherichia coli (O157:H7)
Description générale
Application
Composants
Compatibilité
Méthode d'analyse
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable