34239
Cloquintocet
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
[(5-Chloro-8-quinolinyl)oxy]acetic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
O=C(O)COC1=C(N=CC=C2)C2=C(Cl)C=C1
InChI
1S/C11H8ClNO3/c12-8-3-4-9(16-6-10(14)15)11-7(8)2-1-5-13-11/h1-5H,6H2,(H,14,15)
Clé InChI
ICJSJAJWTWPSBD-UHFFFAOYSA-N
Application
Produits recommandés
Informations légales
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable