33588
Amidosulfuron
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
1-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(N-mesyl-N-methylsulfamoyl)urea
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
COc1cc(OC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)N(C)S(C)(=O)=O)n1
InChI
1S/C9H15N5O7S2/c1-14(22(4,16)17)23(18,19)13-9(15)12-8-10-6(20-2)5-7(11-8)21-3/h5H,1-4H3,(H2,10,11,12,13,15)
Clé InChI
CTTHWASMBLQOFR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves