33496
Flucythrinate
PESTANAL®, analytical standard, mixture of stereo isomers
Synonyme(s) :
α-Cyano-3-phenoxybenzyl 4-difluoromethoxy-α-isopropylphenylacetate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)C(C(=O)OC(C#N)c1cccc(Oc2ccccc2)c1)c3ccc(OC(F)F)cc3
InChI
1S/C26H23F2NO4/c1-17(2)24(18-11-13-21(14-12-18)32-26(27)28)25(30)33-23(16-29)19-7-6-10-22(15-19)31-20-8-4-3-5-9-20/h3-15,17,23-24,26H,1-2H3
Clé InChI
GBIHOLCMZGAKNG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
113.0 °F
Point d'éclair (°C)
45 °C