32899
Nonylphenol diethoxylate solution
5 μg/mL in acetone, technical, analytical standard
Synonyme(s) :
NP-2EO technical
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
technical
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
5 μg/mL in acetone
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
- Fish and shellfish by using high performance liquid chromatography-fluorescence detection (HPLC-FLD).
- Wastewater and sewage sludge by using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.4 °F
Point d'éclair (°C)
-17 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves