Principaux documents
32515
Supelco
Sulfathiazole-(phenyl-13C6)
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
4-Amino-N-(2-thiazolyl)benzene-13C6-sulfonamide, N1-(2-Thiazolyl)sulfanilamide-13C6
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C6C3H9N3O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
N[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)S(=O)(=O)Nc2nccs2
InChI
1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,4+1,7+1,8+1
Clé InChI
JNMRHUJNCSQMMB-UQUYMPKGSA-N
Description générale
Chemical structure: sulfonamide
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable