Key Documents
32272
Supelco
4-tert-Octylphenol-ring-13C6 solution
100 μg/mL in acetone, analytical standard
Synonyme(s) :
4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol-13C6, 4-tert-OP-13C6
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C6C8H22O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
77101502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
100 μg/mL in acetone
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Changement de masse
M+6
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](C(C)(C)CC(C)(C)C)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11/h6-9,15H,10H2,1-5H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,11+1,12+1
Clé InChI
ISAVYTVYFVQUDY-UJYFPCGESA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.0 °C - closed cup