Key Documents
31591
Supelco
Ampicilline trihydrate
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
D-(−)-α-aminobenzylpénicilline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H19N3O4S · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
403.45
Numéro Beilstein :
5399534
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Couleur
white to off-white
Pf
198-200 °C (dec.) (lit.)
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Mode d’action
cell wall synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O.O.O.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O4S.3H2O/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;;;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);3*1H2/t9-,10-,11+,14-;;;/m1.../s1
Clé InChI
RXDALBZNGVATNY-CWLIKTDRSA-N
Description générale
Ampicillin trihydrate is a stable hydrated form of ampicillin.
Chemical structure: ß-lactam
Application
Ampicillin trihydrate has been used as reference standard for determining the residual solvents and its effect on ampicillin trihydrate crystal structure using GC, X-ray powder diffraction (XRPD) and Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR).
Commission Regulation (EU) No 37/2010 of 22 December 2009 on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Actions biochimiques/physiologiques
Un antibiotique β-lactamine avec groupement amine sur une chaîne latérale fixée à la structure de la pénicilline. Dérivé de la pénicilline qui inhibe la synthèse de la paroi bactérienne (réticulation des peptidoglycanes) en inactivant les transpeptidases situées sur la face interne de la membrane bactérienne. Bactéricide uniquement sur Escherichia coli en développement. Mode de résistance : clivage de l′anneau β-lactame de l′ampicilline par la β-lactamase. Spectre antimicrobien : bactéries Gram-négatif et Gram-positif.
Conditionnement
250 mg
Autres remarques
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Informations légales
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Determination of residual solvents and investigation of their effect on ampicillin trihydrate crystal structure.
Nojavan S
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 4;36(5), 983-988 (2005)
Ramendra K Singh et al.
European journal of medicinal chemistry, 45(3), 1078-1086 (2009-12-26)
Curcumin bioconjugates, viz. di-O-tryptophanylphenylalanine curcumin (2), di-O-decanoyl curcumin (3), di-O-pamitoyl curcumin (4), di-O-bis-(gamma,gamma)folyl curcumin (6), C(4)-ethyl-O-gamma-folyl curcumin (8) and 4-O-ethyl-O-gamma-folyl curcumin (10) have been synthesized and tested for their antibacterial and antiviral activities. The conjugates 2, 3, 4, 6 and
Sherif A F Rostom et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(2), 882-895 (2008-12-17)
The synthesis of two groups of structure hybrids comprising basically the antipyrine moiety attached to either polysubstituted thiazole or 2,5-disubstituted-1,3,4-thiadiazole counterparts through various linkages is described. Twelve out of the newly synthesized compounds were evaluated for their anti-inflammatory activity using
Ebtehal S Al-Abdullah et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(9), 4642-4647 (2011-08-19)
New series of 6-phenyl-2,4-disubstituted pyrimidine-5-carbonitriles namely, 2-substitued thio-6-phenyl-3,4-dihydro-4-oxopyrimidine-5-carbonitriles (5a-d, 6, 7a-d, 8), 2-(4-chlorobenzylthio)-4-chloro-6-phenylpyrimidine-5-carbonitrile (9), 2-(4-chlorobenzylthio)-4-arylthio-6-phenylpyrimidine-5-carbonitriles (10a-d) and 2-(4-chlorobenzylthio)-4-arylamino-6-phenylpyrimidine-5-carbonitriles (11a-d) was synthesized and tested for in vitro activities against a panel of Gram-positive and Gram-negative bacteria and the yeast-like pathogenic fungus
Sherif A F Rostom et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(6), 2410-2422 (2009-03-03)
The azole pharmacophore is still considered a viable lead structure for the synthesis of more efficacious and broad spectrum antimicrobial agents. Potential antibacterial and antifungal activities are encountered with some tetrazoles. Therefore, this study presents the synthesis and antimicrobial evaluation