26210-U
Seringue Hamilton®, série 1000 GASTIGHT®, PTFE Luer-Lok
1005TLL, PTFE Luer lock (with slots), volume 5 mL, needle size (not included)
Synonyme(s) :
Hamilton 1000 Series PTFE Luer Lock Syringe
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE Luer lock (with slots)
Taille de l'aiguille
(not included)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 81527
L de l'aiguille
, n/a
Volume
5 mL
Raccords
luer lock (without slots)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable