Key Documents
24585
Seringues Hamilton® GASTIGHT®, série 1700
1701N, volume 10 μL, needle size 26s ga (side-port), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
PTFE plunger tip
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
Taille de l'aiguille
26s ga (side-port)
Description
Gastight®
Caractéristiques
needle type N (cemented)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 80039
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
10 μL
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Informations légales
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.