22752
Chlorine
puriss., ≥99.8%
Synonyme(s) :
Chlorine gas
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.48 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
4800 mmHg ( 20 °C)
Qualité
puriss.
Pureté
≥99.8%
Résistivité
1E9 μΩ-cm, 20°C
Résidus d'évap.
≤40 ppm
Point d'ébullition
−34 °C (lit.)
Pf
−101 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClCl
InChI
1S/Cl2/c1-2
Clé InChI
KZBUYRJDOAKODT-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves