Key Documents
21493
Seringue Hamilton®, série 800, aiguille amovible
802RN, volume 25 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
22s ga (bevel tip)
Caractéristiques
removable needle RN
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 84855
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
25 μL
Compatibilité
for use with Hamilton 802RN (removable needle)
Catégories apparentées
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.