Key Documents
20740-U
Seringue Hamilton®, série 1000 Gastight®, LTN (aiguille soudée)
1001LTN, volume 1 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Synonyme(s) :
LTN Fixed-Needle 1000 Series TM=["GASTIGHT"] Syringe
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
eCl@ss :
32070500
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
22 ga (bevel tip)
Caractéristiques
needle type LTN (fixed)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 81317
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
1 mL
Compatibilité
for use with Hamilton 1001LTN (fixed needle)
Informations légales
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable