172502
Thioacetamide
reagent grade, 98%
Synonyme(s) :
TAA, Ethanethioamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
108-112 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CC(N)=S
InChI
1S/C2H5NS/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
Clé InChI
YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Thioacetamide is a thiocarbonyl compound. It undergoes deuterium exchange reaction with D2O to afford N-dideuterated thioacetamide. Infrared spectral investigations of thioacetamide and its deuterated derivative (N-dideuterated thioacetamide) have been reported.
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges