Principaux documents
16877
Supelco
2,3-Diethylpyrazine
analytical reference material
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H12N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Qualité
analytical reference material
analytical standard
Pureté
≥97.0% (qNMR)
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤1.0% water
Indice de réfraction
n20/D 1.5 (lit.)
Point d'ébullition
180-182 °C (lit.)
Densité
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCc1nccnc1CC
InChI
1S/C8H12N2/c1-3-7-8(4-2)10-6-5-9-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
GZXXANJCCWGCSV-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup