Key Documents
16682
Sigma-Aldrich
(R)-Pantoic acid sodium salt
≥95% (GC)
Synonyme(s) :
(2R)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutanoic acid monosodium salt, (R)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyric acid sodium salt, Sodium (R)-pantoate, Sodium D-pantoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H11NaO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.14
Numéro Beilstein :
6119584
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.25
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (GC)
Activité optique
[α]/D 8.0±1.0°, c = 1 in H2O
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C6H12O4.Na/c1-6(2,3-7)4(8)5(9)10;/h4,7-8H,3H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1/t4-;/m0./s1
Clé InChI
XTIMSSMEPPKSQD-WCCKRBBISA-M
Actions biochimiques/physiologiques
(R)-Pantoic acid is an intermediate in the phosphopantothenate biosynthesis pathway for the de novo synthesis of R-pantothenate (vitamin B5) from valine in plants and microorganisms.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable