Key Documents
12302
Sigma-Aldrich
Ammonium iron(III) oxalate trihydrate
≥98%
Synonyme(s) :
Ammonium ferric oxalate, Iron ammonium oxalate
About This Item
Formule linéaire :
(NH4)3[Fe(C2O4)3] · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
428.06
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98%
Forme
solid
Densité
1.78 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
N.N.N.O.O.O.OC(=O)C(=O)O[Fe](OC(=O)C(O)=O)OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/3C2H2O4.Fe.3H3N.3H2O/c3*3-1(4)2(5)6;;;;;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);;3*1H3;3*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Clé InChI
LVWHKVQBJNDDEL-UHFFFAOYSA-K
Description générale
Ammonium ferric oxalate trihydrate decomposes completely at 275°C giving Fe2O3 and has been investigated by thermogravimetry and differential thermal analysis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Physicochemical investigation of the decomposition products of ammonium metal carboxylates: ammonium ferric oxalate hydrate.
Hussein GAM, et al.
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 31, 157-167 (1995)