11940
Béhénate de méthyle
analytical standard
Synonyme(s) :
Docosanoate de méthyle, Ester méthylique d’acide béhénique, Ester méthylique d’acide docosanoïque
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
54-56 °C (lit.)
Format
neat
Groupe fonctionnel
ester
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C23H46O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h3-22H2,1-2H3
Clé InChI
QSQLTHHMFHEFIY-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable