09668
N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium hexafluorophosphate
≥99.0% (TLC/N)
Synonyme(s) :
O-(N-Succinimidyl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium hexafluorophosphate, HSTU
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.0% (TLC/N)
Forme
crystals
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
Pf
218-221 °C (dec.)
Solubilité
acetonitrile: 0.5 g/mL, slightly hazy, colorless
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)C(\ON1C(=O)CCC1=O)=[N+](\C)C
InChI
1S/C9H16N3O3.F6P/c1-10(2)9(11(3)4)15-12-7(13)5-6-8(12)14;1-7(2,3,4,5)6/h5-6H2,1-4H3;/q+1;-1
Clé InChI
STWZCCVNXFLDDD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Synthesis of liposomal contrast agents for magnetic resonance imaging
Synthesis of thiol-reactive Cy5 derivatives
Synthesis of protein labeling molecules
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable